Stampa…

Octyl acetate ≥98.0% (by GC)

Fornitore: TCI EUROPE

Synonyms: Acetic acid octyl ester

A0042-25ML A0042-500ML
TCIAA0042-25MLEA 16 EUR
TCIAA0042-25ML TCIAA0042-500ML
Octyl acetate ≥98.0% (by GC)
Octyl acetate
Formula: C₁₀H₂₀O₂
Peso molecolare: 172,27 g/mol
Punto di ebollizione: 210°C
Punto di fusione: –38,5 °C
Densità: 0,885 g/cm³ (0 °C)
Flash Pt: 95°C
MDL Number: MFCD00009562
CAS Number: 112-14-1
EINECS: 203-939-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a8fb9d5807b1d67cb3c1e42b89204f66134d09de&vid=5f4e5317e303701d44f625e6818c40a68d1fb98b&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR