Stampa…
2-Etilesan-1,3-diolo
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
Synonyms: Ottileneglicole
E0119-25ML E0119-500ML
TCIAE0119-25MLEA 16 EUR
TCIAE0119-25ML TCIAE0119-500ML
2-Etilesan-1,3-diolo
2-Etilesan-1,3-diolo
Formula: C₈H₁₈O₂
Peso molecolare: 146,23 g/mol
Punto di ebollizione: 244°C
Punto di fusione: –40°C
Densità: 0,9422 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 130°C
MDL Number: MFCD00004578
CAS Number: 94-96-2
EINECS: 202-377-9
Merck Index: 14,03744
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=462e38cde787d330d843f044f099463121b31a05&vid=462e38cde787d330d843f044f099463121b31a05&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 % (total of diastereoisomers)