Stampa…
1-(2-Piridil azo)-2-naftolo (PAN) ≥98.0% (by HPLC, titration analysis) metal indicator, per spettrofotometria
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: PAN, 1-(2-Pyridylazo)-2-naphthol
A5000-1G A5000-5G
TCIAA5000-1GEA 22 EUR
TCIAA5000-1G TCIAA5000-5G
1-(2-Piridil azo)-2-naftolo (PAN) ≥98.0% (by HPLC, titration analysis) metal indicator, per spettrofotometria
1-(2-Pyridylazo)-2-naphthol
Formula: C₁₅H₁₁N₃O
Peso molecolare: 249,27 g/mol
Punto di ebollizione: 412 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 137…140 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004071
CAS Number: 85-85-8
EINECS: 201-637-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e877d4a93d602cfdf9942e75a38e298604a0e9ea&vid=ab5d238a929a937c0c3911d6f79f82599e71f5a0&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 138.0 to 143.0 deg-C
Absorbance min. 0.600 (10mg/L, Methanol, 463.0 to 467.0 nm)