Stampa…
4,4,5,5,5-Pentafluoropentan-1-olo ≥93.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 4,4,5,5,5-Pentafluoropentanol
P1342-25G P1342-5G
TCIAP1342-25GEA 155 EUR
TCIAP1342-25G TCIAP1342-5G
4,4,5,5,5-Pentafluoropentan-1-olo ≥93.0% (by GC)
4,4,5,5,5-Pentafluoropentan-1-olo
Formula: C₅H₇F₅O
Peso molecolare: 178,1 g/mol
Punto di ebollizione: 135°C
Flash Pt: 63°C
MDL Number: MFCD00153224
CAS Number: 148043-73-6
EINECS: 421-360-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=acb54b31d93c662fabdd10e086ba84d833bd0431&vid=acb54b31d93c662fabdd10e086ba84d833bd0431&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 93.0 %