Stampa…
Acido acrilico ≥99.0% (by GC) stabilizzato
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
Synonyms: Prop-2-enoic acid
Stabilization: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
A0141-500G A0141-25G
TCIAA0141-500GEA 28 EUR
TCIAA0141-500G TCIAA0141-25G
Acido acrilico ≥99.0% (by GC) stabilizzato
Acido acrilico
Formula: C₃H₄O₂
Peso molecolare: 72,06 g/mol
Punto di ebollizione: 141°C
Punto di fusione: 13 °C
Densità: 1,06 g/cm³ (10 °C)
Flash Pt: 51°C
MDL Number: MFCD00004367
CAS Number: 79-10-7
EINECS: 201-177-9
UN: 2218
ADR: 8,II
Merck Index: 14,00130
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=288a99c09cf862a61728546ef9b0110820491d96&vid=288a99c09cf862a61728546ef9b0110820491d96&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White or Colorless powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %