Stampa…
4-Bromo-3-fluorobenzaldehyde ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
H57833.03 H57833.06
H57833.03EA 83.6 EUR
H57833.03 H57833.06
4-Bromo-3-fluorobenzaldehyde ≥97%
4-Bromo-3-fluorobenzaldehyde
Purity: 97% CAS No.: 133059-43-5 Molecular Formula: C7H4BrFO Formula Weight: 203.01 Melting Point: 54-60° Beilstein Reference: 9321564
Formula: C₇H₄BrFO
Peso molecolare: 203,01 g/mol
Punto di fusione: 54…60 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03095000
CAS Number: 133059-43-5