Stampa…
Bromoacetaldehyde dimethyl acetal ≥97.0% (by GC) stabilizzato
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 2-Bromo-1,1-dimethoxyethane
Stabilization: Stabilised with potassium carbonate
B1097-25G B1097-500G B1097-100G
TCIAB1097-25GEA 17 EUR
TCIAB1097-25G TCIAB1097-500G TCIAB1097-100G
Bromoacetaldehyde dimethyl acetal ≥97.0% (by GC) stabilizzato
Bromoacetaldehyde dimethyl acetal
Formula: BrH₂CCH(OCH₃)₂
Peso molecolare: 169,02 g/mol
Punto di ebollizione: 150°C
Densità: 1,43 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 52°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00000213
CAS Number: 7252-83-7
EINECS: 230-669-6
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1b0eb268128909ffa6b84979fe04a8833bf4ab5a&vid=1fc07f1e7141552e9eda6fc27fababb840096266&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %