Stampa…
Magnesio cloruro 1 mol/l (2 N) in soluzione acquosa
Fornitore: Cayman Chemical
600214-5 600214-10 600214-25
CAYM600214-5EA 24.5 EUR
CAYM600214-5 CAYM600214-10 CAYM600214-25
Magnesio cloruro 1 mol/l (2 N) in soluzione acquosa
Magnesio cloruro
Formula: MgCl₂
Peso molecolare: 95,21 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011106
CAS Number: 7786-30-3
EINECS: 232-094-6
Merck Index: 13,05684