Stampa…
(S)-(+)-Epicloridrina ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
Synonyms: (S)-(+)-1-Cloro-2,3-epossipropano, (S)-(+)-3-Cloro-1,2-epossipropano
E0533-25G E0533-5G
TCIAE0533-25GEA 91 EUR
TCIAE0533-25G TCIAE0533-5G
(S)-(+)-Epicloridrina ≥98.0% (by GC)
(S)-(+)-Epicloridrina
Formula: ClCH₂CH(O)CH₂
Peso molecolare: 92,52 g/mol
Punto di ebollizione: 113 - 115 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –48 °C
Densità: 1,18 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 34°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00077760
CAS Number: 67843-74-7
EINECS: 482-080-0
UN: 2023
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d0e5049594662a0e0f9be4c990742dc65383fa81&vid=71aaf2806edadd3052725d5146e696e2ea1eafa5&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Optical purity (GC) min. 98.0 ee%
Specific rotation [a]20/D +42.0 to +47.0 deg (Neat)