Stampa…
(R)-(-)-Epicloridrina ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
Synonyms: (R)-(-)-3-Cloro-1,2-epossipropano, (R)-(-)-1-Cloro-2,3-epossipropano
E0581-25G E0581-5G
TCIAE0581-25GEA 41 EUR
TCIAE0581-25G TCIAE0581-5G
(R)-(-)-Epicloridrina ≥98.0% (by GC)
(R)-(-)-Epicloridrina
Formula: ClCH₂CH(O)CH₂
Peso molecolare: 92,52 g/mol
Punto di ebollizione: 116°C
Punto di fusione: –48 °C
Densità: 1,18 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 31°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00077759
CAS Number: 51594-55-9
EINECS: 424-280-2
UN: 2023
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,03532
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=074403a3e3aee2df9bd44a35f4bc27eae5010c9a&vid=aa6b693d37f853a6cdbb5bd70b1fdf9e3ffce757&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -42.0 to -47.0 deg (neat)