Stampa…
1-Bromopropene cis- and trans-mixture ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
Synonyms: 1-Bromo-1-propene, Propenyl bromide
B1038-25G B1038-5G
TCIAB1038-25GEA 315 EUR
TCIAB1038-25G TCIAB1038-5G
1-Bromopropene cis- and trans-mixture ≥97.0% (by GC)
1-Bromopropene
Formula: C₃H₅Br
Peso molecolare: 120,98 g/mol
Punto di ebollizione: 58 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –76,5 °C
Densità: 1,4338 g/cm³ (16 °C)
Flash Pt: 4°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00000186
CAS Number: 590-14-7
EINECS: 209-671-6
UN: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7cc412970613a3897dff8737be2769ffe900b632&vid=f137181da5ff35a411ff8ca1b185effb2e49a363&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0% (total of isomer)