Stampa…
o,o,o-Tritolil fosfato ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
Synonyms: o,o,o-TCP, o,o,o-Tricresilfosfato
P1331-25G P1331-5G
TCIAP1331-25GEA 306 EUR
TCIAP1331-25G TCIAP1331-5G
o,o,o-Tritolil fosfato ≥97.0% (by GC)
o,o,o-Tritolil fosfato
Formula: C₂₁H₂₁O₄P
Peso molecolare: 368,37 g/mol
Punto di ebollizione: 410°C
Punto di fusione: 11 °C
Densità: 1,1955 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 225°C
MDL Number: MFCD00041906
CAS Number: 78-30-8
EINECS: 201-103-5
UN: 2574
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,09764
Visualizza i codici
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %