Stampa…
2,3,4,5,6-Pentafluorostyrene ≥98.0% (by GC) stabilizzato
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Stabilization: stabilizzata con 4-ter-butil pirocatecolo
P0862-25G P0862-5G
TCIAP0862-25GEA 200 EUR
TCIAP0862-25G TCIAP0862-5G
2,3,4,5,6-Pentafluorostyrene ≥98.0% (by GC) stabilizzato
2,3,4,5,6-Pentafluorostyrene
Formula: C₈H₃F₅
Peso molecolare: 194,1 g/mol
Punto di ebollizione: 140°C
Densità: 1,4295 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 34°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00000300
CAS Number: 653-34-9
EINECS: 211-500-5
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5e6fc5b3045e544bd84bb87404fdf6c32d079d11&vid=5e6fc5b3045e544bd84bb87404fdf6c32d079d11&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %