Stampa…
(±)-1,2-Epithiopropane ≥98.0% (by GC) stabilizzato
Fornitore: TCI
Pericolo
Stabilization: Stabilised with butyl mercaptan
P0321-25ML P0321-5ML
TCIAP0321-25MLEA 148 EUR
TCIAP0321-25ML TCIAP0321-5ML
(±)-1,2-Epithiopropane ≥98.0% (by GC) stabilizzato
(±)-1,2-Epithiopropane
Formula: C₃H₆S
Punto di ebollizione: 75°C
Punto di fusione: –91 °C
Densità: 0,964 g/cm³ (0 °C)
Flash Pt: 10°C
MDL Number: MFCD00005160
CAS Number: 1072-43-1
EINECS: 214-007-3
UN: 1992
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f3decdcb11393511e33899588c6ff01afa8bd944&vid=f3decdcb11393511e33899588c6ff01afa8bd944&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %