Stampa…
1,5-Diamino-2-methylpentane ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
Synonyms: 2-Methyl-1,5-diaminopentane, 2-Methylpentane-1,5-diamine, 1,5-Diamino-2-methylpentane, 2-Methyl-1,5-pentanediamine
M0205-25ML M0205-500ML
TCIAM0205-25MLEA 17 EUR
TCIAM0205-25ML TCIAM0205-500ML
1,5-Diamino-2-methylpentane ≥98.0% (by GC, titration analysis)
1,5-Diamino-2-methylpentane
Formula: C₆H₁₆N₂
Peso molecolare: 116,21 g/mol
Punto di ebollizione: 78°C
Punto di fusione: –60…–50 °C
Densità: 0,86 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 85°C
MDL Number: MFCD00013460
CAS Number: 15520-10-2
EINECS: 239-556-6
UN: 2735
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0dca7acf0915a10d81f55bc95d0934aef6b82c69&vid=0dca7acf0915a10d81f55bc95d0934aef6b82c69&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %