Stampa…

N-Etilformammide ≥98.0% (by GC)

Fornitore: TCI
Attenzione

F0188-500ML F0188-25ML
TCIAF0188-500MLEA 279 EUR
TCIAF0188-500ML TCIAF0188-25ML
N-Etilformammide ≥98.0% (by GC)
N-Etilformammide
Formula: C₃H₇NO
Punto di ebollizione: 186 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –30 °C
Densità: 0,95 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 67°C
MDL Number: MFCD00042672
CAS Number: 627-45-2
EINECS: 211-001-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=011cc65ec83248d325bf5b95744b7220d37bcd1e&vid=011cc65ec83248d325bf5b95744b7220d37bcd1e&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR