Stampa…

Butyl vinyl ether ≥98.0% (by GC) stabilizzato

Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo

Synonyms: n-Butyl vinyl ether

Stabilization: Stabilised with potassium hydroxide

B0746-500ML B0746-25ML
TCIAB0746-500MLEA 40 EUR
TCIAB0746-500ML TCIAB0746-25ML
Butyl vinyl ether ≥98.0% (by GC) stabilizzato
Butyl vinyl ether
Formula: C₆H₁₂O
Peso molecolare: 100,16 g/mol
Punto di ebollizione: 93°C
Punto di fusione: -92°C
Densità: 0,7804 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: -9°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00009454
CAS Number: 111-34-2
EINECS: 203-860-7
UN: 2352
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3b5fdfd8267c2c1172c0e7b5f4a18cd4ddaa4e89&vid=3b5fdfd8267c2c1172c0e7b5f4a18cd4ddaa4e89&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR