2,5-Difenilossazolo ≥99.0% (by HPLC, total nitrogen) for scintillation spectrometry
Fornitore: TCI EUROPE
|
Attenzione
|
Synonyms:
PPO, 2,5-Diphenyl-1,3-oxazole
D0902-25G
D0902-500G
D0902-100G
TCIAD0902-25GEA
86
EUR
TCIAD0902-25G
TCIAD0902-500G
TCIAD0902-100G
2,5-Difenilossazolo ≥99.0% (by HPLC, total nitrogen) for scintillation spectrometry
2,5-Difenilossazolo
Formula:
C₁₅H₁₁NO Peso molecolare: 221,26 g/mol Punto di ebollizione: 360 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 70…72 °C Densità: 1,094 g/cm³ (99 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00005306 CAS Number: 92-71-7 EINECS: 202-181-3 |
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 99.0 area% |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 99.0 % |
Melting point | 71.0 to 74.0 deg-C |
Solubility in Methanol | very faint turbidity |