Stampa…
3-Methyl-1-butanethiol ≥94.0% (by titrimetric analysis)
Fornitore: TCI
Pericolo
I0149-25ML I0149-250ML
TCIAI0149-25MLEA 36 EUR
TCIAI0149-25ML TCIAI0149-250ML
3-Methyl-1-butanethiol ≥94.0% (by titrimetric analysis)
3-Methyl-1-butanethiol
Formula: C₅H₁₂S
Punto di ebollizione: 120°C
Punto di fusione: –134 °C
Densità: 0,8548 g/cm³ (0 °C)
Flash Pt: 19°C
MDL Number: MFCD00004899
CAS Number: 541-31-1
EINECS: 208-774-3
UN: 3336
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6eb1998d4bf10c7235e062f9eabbc83569bdac54&vid=6eb1998d4bf10c7235e062f9eabbc83569bdac54&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 93.0 %
Purity (Iodometric Titration) min. 94.0 %