Stampa…
3,3',5,5'-Tetrametilbenzidina ≥98.0% (by HPLC, titration analysis) for biochemical research
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: TMB, 3,3',5,5'-Tetramethyl-[1,1'-biphenyl]-4,4'-diamine
T2573-1G T2573-5G
TCIAT2573-1GEA 41 EUR
TCIAT2573-1G TCIAT2573-5G
3,3',5,5'-Tetrametilbenzidina ≥98.0% (by HPLC, titration analysis) for biochemical research
3,3',5,5'-Tetrametilbenzidina
Formula: C₁₆H₂₀N₂
Peso molecolare: 240,35 g/mol
Punto di ebollizione: 402 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 166…170 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007748
CAS Number: 54827-17-7
EINECS: 259-364-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3b7cf5c35f6a6b91e176f58848dee9c415f33f98&vid=8d340dc7f0e14e1c07c30435e7751fbb7ae3c0a3&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Green to Brown powder to crystaline
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 167.0 to 172.0 deg-C
Peroxidase detection test to pass test