Stampa…
2,3,5,6-Tetramethyl-m-phenylenediamine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 3,6-Diaminodurene, 2,3,5,6-Tetramethylbenzene-1,3-diamine, 3,6-Diamino-1,2,4,5-tetramethylbenzene, 1,4-Diamino-2,3,5,6-tetramethylbenzene, 2,3,5,6-Tetramethyl-1,4-phenylenediamine, 2,3,5,6-Tetramethyl-1,3-phenylenediamine
T1457-25G T1457-5G
TCIAT1457-25GEA 193 EUR
TCIAT1457-25G TCIAT1457-5G
2,3,5,6-Tetramethyl-m-phenylenediamine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2,3,5,6-Tetramethyl-m-phenylenediamine
Formula: C₁₀H₁₆N₂
Peso molecolare: 164,25 g/mol
Punto di ebollizione: 316 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 150…153 °C
MDL Number: MFCD00007905
CAS Number: 3102-87-2
EINECS: 221-457-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a215eec0e8a796cba59263dee2b085efc20456cf&vid=a215eec0e8a796cba59263dee2b085efc20456cf&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 150.0 to 154.0 deg-C