Stampa…
1-Phenyl-1,3-butandione ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Synonyms: 1-Phenylbutane-1,3-dione, 1-Benzoylacetone, Benzoylacetone, 1-Phenyl-1,3-butanedione
P0160-25G P0160-500G P0160-100G
TCIAP0160-25GEA 25 EUR
TCIAP0160-25G TCIAP0160-500G TCIAP0160-100G
1-Phenyl-1,3-butandione ≥98.0% (by GC)
1-Phenyl-1,3-butandione
Formula: C₆H₅C(O)CH₂C(O)CH₃
Peso molecolare: 162,19 g/mol
Punto di ebollizione: 262°C
Punto di fusione: 57…59 °C
Densità: 1,0899 g/cm³ (60 °C)
MDL Number: MFCD00008786
CAS Number: 93-91-4
EINECS: 202-286-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d6b6b586f63dbf94464727d735df038858cd57b2&vid=d6b6b586f63dbf94464727d735df038858cd57b2&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Light yellow powder to crystaline
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 57.0 to 60.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency