(R)-(+)-Lattato di metile ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Formula:
C₄H₈O₃ Punto di ebollizione: 33°C Densità: 1,1037 g/cm³ (11 °C) Flash Pt: 56°C |
MDL Number:
MFCD00004517 CAS Number: 17392-83-5 EINECS: 241-420-6 UN: 3272 ADR: 3,III Merck Index: 14,06094 |
|
Risultati del test di specificazione
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Optical purity (GC) | min. 97.0 ee% |
Specific rotation [a]20/D | +7.9 to +8.5 deg (neat) |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...