Stampa…
Neodimio 1.000 mg/l in acido nitrico diluito Standard monoelemento per ICP
Fornitore: CPACHEM
C037.2NP.L1 C037.2NP.L25 C037.2NP.L5
ACSDC037.2NP.L1EA 92.5 EUR
ACSDC037.2NP.L1 ACSDC037.2NP.L25 ACSDC037.2NP.L5
Neodimio 1.000 mg/l in acido nitrico diluito Standard monoelemento per ICP
Standard Standard cationici Standard di neodimio