Stampa…
(±)-1-Phenyl-1,2-ethanediol ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
P0686-25G P0686-250G
TCIAP0686-25GEA 76 EUR
TCIAP0686-25G TCIAP0686-250G
(±)-1-Phenyl-1,2-ethanediol ≥98.0% (by GC)
(±)-1-Phenyl-1,2-ethanediol
Formula: C₆H₅CH(OH)CH₂OH
Punto di ebollizione: 82°C
Punto di fusione: 61…64 °C
MDL Number: MFCD00003546
CAS Number: 93-56-1
EINECS: 202-258-1
Merck Index: 14,08861
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=eac30ac4d73a63ad627939278dd241035186523f&vid=eac30ac4d73a63ad627939278dd241035186523f&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 65.0 to 68.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency