Stampa…
2,3-Butandiolo mixture of stereoisomers ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI
B0681-25G B0681-500G B0681-100G
TCIAB0681-25GEA 19 EUR
TCIAB0681-25G TCIAB0681-500G TCIAB0681-100G
2,3-Butandiolo mixture of stereoisomers ≥97.0% (by GC)
2,3-Butandiolo
Formula: C₄H₁₀O₂
Punto di ebollizione: 182°C
Punto di fusione: 18…20 °C
Densità: 1 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004523
CAS Number: 513-85-9
EINECS: 208-173-6
Merck Index: 14,01568
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9651d1b05bc5f743df84adb0f5418a08d2a1cd54&vid=5446b2be9f5547fd9fcf7346856312ac9c81aad1&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 % (total of diastereoisomers)