Stampa…
Fenazone ≥99.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI
Pericolo
D1876-25G D1876-500G
TCIAD1876-25GEA 16 EUR
TCIAD1876-25G TCIAD1876-500G
Fenazone ≥99.0% (by GC, titration analysis)
Fenazone
Formula: C₁₁H₁₂N₂O
Punto di ebollizione: 319°C
Punto di fusione: 152…154 °C
Densità: 1,25 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003146
CAS Number: 60-80-0
EINECS: 200-486-6
Merck Index: 14,00716
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=03b9819d87e977abd0ebc845c09b3ed952bef3e0&vid=03b9819d87e977abd0ebc845c09b3ed952bef3e0&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Melting point 109.0 to 113.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency