Stampa…
Acetale ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Pericolo
D0455-25ML D0455-500ML
TCIAD0455-25MLEA 16 EUR
TCIAD0455-25ML TCIAD0455-500ML
Acetale ≥98.0% (by GC)
Acetale
Formula: C₆H₁₄O₂
Punto di ebollizione: 103°C
Punto di fusione: -100°C
Densità: 0,83 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: -21°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00009243
CAS Number: 105-57-7
EINECS: 203-310-6
UN: 1088
ADR: 3,II
Merck Index: 14,00038
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b0cec5ae42445f700d4e82d619c526b4081a4e5f&vid=b0cec5ae42445f700d4e82d619c526b4081a4e5f&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %