(S)-(+)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-ylmethanol ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Formula:
C₆H₁₂O₃ Punto di ebollizione: 90°C Densità: 1,0704 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 80°C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00063239 CAS Number: 22323-82-6 EINECS: 244-910-8 Merck Index: 14,05213 |
|
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Optical purity (GC) | min. 98.0 ee% |
Specific rotation [a]20/D | +13.5 to +14.5 deg (neat) |