Stampa…
3-Nitrobiphenyl ≥99.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 3-Nitro-1,1'-biphenyl
N0193-1G N0193-25G
TCIAN0193-1GEA 16 EUR
TCIAN0193-1G TCIAN0193-25G
3-Nitrobiphenyl ≥99.0% (by GC)
3-Nitrobiphenyl
Formula: C₁₂H₉NO₂
Peso molecolare: 199,21 g/mol
Punto di ebollizione: 204°C
Punto di fusione: 62 °C
Densità: 1,305 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00007245
CAS Number: 2113-58-8
EINECS: 218-305-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dcc771532b8975dc66c7b68386b44c9d5d7017dd&vid=dcc771532b8975dc66c7b68386b44c9d5d7017dd&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 58.0 to 61.0 deg-C