Stampa…
3,5-Dimethyl-p-anisic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI
Attenzione
M2139-1G M2139-5G
TCIAM2139-1GEA 32 EUR
TCIAM2139-1G TCIAM2139-5G
3,5-Dimethyl-p-anisic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
3,5-Dimethyl-p-anisic acid
Formula: C₁₀H₁₂O₃
Punto di ebollizione: 313 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 196…198 °C
Densità: 1,253 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00020309
CAS Number: 21553-46-8
EINECS: 244-441-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b635d63d86cf8c94cf113c65aab7e2bd0ae35994&vid=b635d63d86cf8c94cf113c65aab7e2bd0ae35994&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 192.0 to 196.0 deg-C