Stampa…
3'-Methylacetanilide ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: m-Acetotoluidide, m-Acetotoluidid, 3-Methylacetanilide, N-(3-Methylphenyl)acetamide
A0062-25G A0062-250G
TCIAA0062-25GEA 42 EUR
TCIAA0062-25G TCIAA0062-250G
3'-Methylacetanilide ≥98.0% (by GC)
3'-Methylacetanilide
Formula: C₉H₁₁NO
Peso molecolare: 149,19 g/mol
Punto di ebollizione: 163°C
Punto di fusione: 62…63 °C
Densità: 1,141 g/cm³ (15 °C)
MDL Number: MFCD00014962
CAS Number: 537-92-8
EINECS: 208-678-1
Merck Index: 14,00074
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c3a8399eb01c7b7846d36c149883d422832f059e&vid=c3a8399eb01c7b7846d36c149883d422832f059e&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 65.0 to 69.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency