Stampa…
1-Chloro-2-iodoethane ≥97.0% (by GC) stabilizzato
Fornitore: TCI
Attenzione
Stabilization: Stabilised with copper chip
C1190-1G C1190-5G
TCIAC1190-1GEA 122 EUR
TCIAC1190-1G TCIAC1190-5G
1-Chloro-2-iodoethane ≥97.0% (by GC) stabilizzato
1-Chloro-2-iodoethane
Formula: C₂H₄ClI
Peso molecolare: 190.41 g/mol
Punto di ebollizione: 140°C
Punto di fusione: -15.6
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00041453
CAS Number: 624-70-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d808b6e605746013a7f3c4ecc3ff670582ed6df6&vid=d808b6e605746013a7f3c4ecc3ff670582ed6df6&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %