L(-)-Malic acid ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Fornitore: TCI
|
Pericolo
|
Formula:
C₄H₆O₅ Punto di ebollizione: 322 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 101…104 °C Densità: 1,595 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00064213 CAS Number: 97-67-6 EINECS: 202-601-5 Merck Index: 14,05707 |
|
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Optical purity (GC) | min. 98.0 ee% |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 101.0 to 105.0 deg-C |