Stampa…
4-(Methylamino)phenol sulphate ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Fornitore: TCI
Attenzione
M0145-25G M0145-500G
TCIAM0145-25GEA 20 EUR
TCIAM0145-25G TCIAM0145-500G
4-(Methylamino)phenol sulphate ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
4-(Methylamino)phenol sulphate
Formula: C₁₄H₂₀N₂O₆S
Punto di ebollizione: 227 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 86 °C
Densità: 1,434 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00013140
CAS Number: 55-55-0
EINECS: 200-237-1
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,06017
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=37f4de38f21770dd3dc7a614c03b89d5470f172b&vid=37f4de38f21770dd3dc7a614c03b89d5470f172b&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Light gray to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency