Stampa…

Dipentyl sulphide ≥97.0% (by GC)

Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione

Synonyms: Dipentylsulphane

A0673-25G A0673-5G
TCIAA0673-25GEA 280 EUR
TCIAA0673-25G TCIAA0673-5G
Dipentyl sulphide ≥97.0% (by GC)
Dipentyl sulphide
Formula: C₁₀H₂₂S
Peso molecolare: 174,35 g/mol
Punto di ebollizione: 45 - 47 °C (0,1 -rr)
Punto di fusione: –51,3 °C
Densità: 0,85538 g/cm³ (0 °C)
Flash Pt: 85°C
MDL Number: MFCD00027275
CAS Number: 872-10-6
EINECS: 212-820-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9dfff3070d707561494b72e196d78a1b08e3b845&vid=9dfff3070d707561494b72e196d78a1b08e3b845&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR