Stampa…
D(+)-Xilosio ≥98.0% (by HPLC)
Fornitore: TCI EUROPE
X0019-500G X0019-25G
TCIAX0019-500GEA 85 EUR
TCIAX0019-500G TCIAX0019-25G
D(+)-Xilosio ≥98.0% (by HPLC)
D(+)-Xilosio
Formula: C₅H₁₀O₅
Peso molecolare: 150,13 g/mol
Punto di ebollizione: 331 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 154 °C
Densità: 1,525 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00151475
CAS Number: 58-86-6
EINECS: 200-400-7
Merck Index: 14,10087
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d81ac12d9369557da735fe05b746a00cd4eb9b93&vid=d81ac12d9369557da735fe05b746a00cd4eb9b93&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 146.0 to 153.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +19.0 to +21.0 deg (C=10, H2O)
Solubility in Water almost transparency