Stampa…
3-Oxoglutaric acid ≥95.0% (by titrimetric analysis)
Fornitore: TCI
Attenzione
K0006-25G K0006-250G
TCIAK0006-25GEA 59 EUR
TCIAK0006-25G TCIAK0006-250G
3-Oxoglutaric acid ≥95.0% (by titrimetric analysis)
3-Oxoglutaric acid
Formula: C₅H₆O₅
Punto di ebollizione: 323 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 138 °C
Densità: 1,55 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00002711
CAS Number: 542-05-2
EINECS: 208-797-9
Merck Index: 14,00068
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b3eda42c8ddf65b46f57178da9afe670c88c8e26&vid=b3eda42c8ddf65b46f57178da9afe670c88c8e26&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %