Stampa…
5-Chloro-2-fluoropyridine ≥96.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
C2303-25G C2303-5G
TCIAC2303-25GEA 90 EUR
TCIAC2303-25G TCIAC2303-5G
5-Chloro-2-fluoropyridine ≥96.0% (by GC)
5-Chloro-2-fluoropyridine
Formula: C₅H₃ClFN
Peso molecolare: 131,54 g/mol
Punto di ebollizione: 149°C
Flash Pt: 52°C
MDL Number: MFCD04112513
CAS Number: 1480-65-5
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d27eddd9f3c2024bb7fcc23704472196ac85ea39&vid=d27eddd9f3c2024bb7fcc23704472196ac85ea39&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %