Stampa…
1,4-Dihydroxy-9,10-anthraquinone ≥97.0% (by HPLC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 1,4-Dihydroxyanthracene-9,10-dione, Quinizarin, 1,4-Dihydroxyanthraquinone
D0243-25G D0243-500G D0243-100G
TCIAD0243-25GEA 64 EUR
TCIAD0243-25G TCIAD0243-500G TCIAD0243-100G
1,4-Dihydroxy-9,10-anthraquinone ≥97.0% (by HPLC)
1,4-Dihydroxy-9,10-anthraquinone
Formula: C₁₄H₈O₄
Peso molecolare: 240,22 g/mol
Punto di ebollizione: 465 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 202 °C
Densità: 1,278 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00001209
CAS Number: 81-64-1
EINECS: 201-368-7
Merck Index: 14,08064
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=66c042b85183df52733ffa3b5dd7eb900497637b&vid=66c042b85183df52733ffa3b5dd7eb900497637b&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Melting point 196.0 to 202.0 deg-C