Stampa…
2,5-Dimethylpyrazine ≥80.0% (by GC) (contains 2,6-isomer)
Fornitore: TCI
Attenzione
D1526-25ML D1526-500ML
TCIAD1526-25MLEA 46 EUR
TCIAD1526-25ML TCIAD1526-500ML
2,5-Dimethylpyrazine ≥80.0% (by GC) (contains 2,6-isomer)
2,5-Dimethylpyrazine
Formula: C₆H₈N₂
Punto di ebollizione: 155 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 15 °C
Densità: 0,99 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 64°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006147
CAS Number: 123-32-0
EINECS: 204-618-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e1794b70a3fbe5b387bad59cfc1e1c81a747bfb7&vid=e1794b70a3fbe5b387bad59cfc1e1c81a747bfb7&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 80.0 %