Stampa…

2,5-Dimethyl-2,4-hexadiene ≥96.0% (by GC) stabilizzato

Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione

Synonyms: 2,5-Dimethylhexa-2,4-diene

Stabilization: stabilizzato con BHT/Ionolo

D0735-25ML D0735-500ML
TCIAD0735-25MLEA 21 EUR
TCIAD0735-25ML TCIAD0735-500ML
2,5-Dimethyl-2,4-hexadiene ≥96.0% (by GC) stabilizzato
2,5-Dimethyl-2,4-hexadiene
Formula: C₈H₁₄
Peso molecolare: 110,2 g/mol
Punto di ebollizione: 135°C
Punto di fusione: 11 °C
Densità: 0,7625 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 25°C
MDL Number: MFCD00008904
CAS Number: 764-13-6
EINECS: 212-115-5
UN: 3295
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b1895bdc88be843d5a70845c9eaf35f4b28c6782&vid=b1895bdc88be843d5a70845c9eaf35f4b28c6782&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR