Stampa…
Etere dipropilico ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Pericolo
P0527-25ML P0527-500ML
TCIAP0527-25MLEA 40 EUR
TCIAP0527-25ML TCIAP0527-500ML
Etere dipropilico ≥98.0% (by GC)
Etere dipropilico
Formula: C₆H₁₄O
Punto di ebollizione: 90°C
Punto di fusione: –122 °C
Densità: 0,736 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 21°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009376
CAS Number: 111-43-3
EINECS: 203-869-6
UN: 2384
ADR: 3,II
Merck Index: 14,07857
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=78ea7a3679ffff62a9819cf0d0d9f73e0a5535c0&vid=78ea7a3679ffff62a9819cf0d0d9f73e0a5535c0&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %