Stampa…
Acido 1-octansolfonico sale sodico ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Fornitore: TCI
Attenzione
O0123-25G O0123-500G O0123-100G
TCIAO0123-25GEA 67 EUR
TCIAO0123-25G TCIAO0123-500G TCIAO0123-100G
Acido 1-octansolfonico sale sodico ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Acido 1-octansolfonico sale sodico
Formula: C₈H₁₇NaO₃S
Punto di fusione: > 300 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007544
CAS Number: 5324-84-5
EINECS: 226-195-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fc160e6fbe1fbddfb22a3ade55242fece7518927&vid=fc160e6fbe1fbddfb22a3ade55242fece7518927&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White powder to crystal
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency