Stampa…
2-Bromo-5-fluoroanisole ≥95.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 1-Bromo-4-fluoro-2-methoxybenzene
B3875-5G B3875-25G
TCIAB3875-5GEA 80 EUR
TCIAB3875-5G TCIAB3875-25G
2-Bromo-5-fluoroanisole ≥95.0% (by GC)
2-Bromo-5-fluoroanisole
Formula: C₇H₆BrFO
Peso molecolare: 205,03 g/mol
Punto di ebollizione: 208°C
Flash Pt: 90°C
MDL Number: MFCD04973752
CAS Number: 450-88-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=71fd22de4837c9d99ba95e642264b1a600d615cf&vid=71fd22de4837c9d99ba95e642264b1a600d615cf&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %