(S)-(-)-1-Phenylethanol ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Formula:
C₈H₁₀O Punto di ebollizione: 98°C Densità: 1,018 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 85°C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00064264 CAS Number: 1445-91-6 UN: 2937 ADR: 6.1,III |
|
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Optical purity (GC) | min. 98.0 ee% |
Specific rotation [a]20/D | -40.0 to -46.0 deg (neat) |