Stampa…
2-Feniletanolo ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Pericolo
P0084-25ML P0084-500ML
TCIAP0084-25MLEA 16 EUR
TCIAP0084-25ML TCIAP0084-500ML
2-Feniletanolo ≥98.0% (by GC)
2-Feniletanolo
Formula: C₆H₅CH₂CH₂OH
Punto di ebollizione: 219°C
Punto di fusione: 103…105 °C
Densità: 1,02 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 108°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002886
CAS Number: 60-12-8
EINECS: 200-456-2
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,07224
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=598e918e44267216993b9856ab1cb5d4d0dba6b4&vid=598e918e44267216993b9856ab1cb5d4d0dba6b4&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %