Diallyl sulphide ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Formula:
C₆H₁₀S Punto di ebollizione: 138°C Punto di fusione: –83 °C Densità: 0,89 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 46°C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008658 CAS Number: 592-88-1 EINECS: 209-775-1 UN: 1993 ADR: 3,III Merck Index: 14,00297 |
|
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |