Acido D(-)-tartarico ≥99.0% (by titrimetric analysis)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Formula:
C₄H₆O₆ Punto di ebollizione: 356 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 166…169 °C Densità: 1,76 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 210 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004238 CAS Number: 147-71-7 EINECS: 205-695-6 Merck Index: 14,09068 |
|
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (Neutralization titration) | min. 99.0 % |
Specific rotation [a]20/D | -11.5 to -13.0 deg (C=20, H2O) |
Solubility in Water | almost transparency |