Stampa…

(3-Chloropropyl)trimethoxysilane ≥97.0% (by GC)

Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione

Synonyms: 3-Chloropropyltrimethoxysilane, 3-(Trimethoxysilyl)propylchloride, Trimethoxy(3-chloropropyl)silane

C0840-25ML C0840-500ML C0840-100ML
TCIAC0840-25MLEA 16 EUR
TCIAC0840-25ML TCIAC0840-500ML TCIAC0840-100ML
(3-Chloropropyl)trimethoxysilane ≥97.0% (by GC)
(3-Chloropropyl)trimethoxysilane
Formula: ClH₂CCH₂CH₂Si(OCH₃)₃
Peso molecolare: 198,72 g/mol
Punto di ebollizione: 195°C
Punto di fusione: –50 °C
Densità: 1,082 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 78°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000997
CAS Number: 2530-87-2
EINECS: 219-787-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=df1c17342d13ea55ec4b3aefb4d92b628575cd8b&vid=df1c17342d13ea55ec4b3aefb4d92b628575cd8b&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR